Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™ per M6 e M7
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
Marca: Brady™ 174445
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
3000 Labels | |
-67°F to +275°F | |
20 to 10 AWG | |
0.335 in. | |
14.81 mm | |
0.187 in. |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C | |
0.335 x 0.583 in. | |
0.583 in. | |
8.51 mm | |
4.75 mm |