Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti per alte temperature PermaSleeve™
I tubetti marcafili in fluoruro di polivinilidene termorestringente PermaSleeve™ (B-345) sono appositamente studiati per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature.
Marca: Brady™ 173566
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I tubetti termorestringenti 2:1, resistenti allo sbiadimento e ritardanti di fiamma, sono conformi ai requisiti dello standard NASA SP-R-0022A Degassificazione a vuoto spinto
- I tubetti possono essere usati in applicazioni che richiedono maggiore resistenza a sostanze chimiche aggressive come combustibili, lubrificanti e solventi ad alto potere detergente
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, testato secondo ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a RoHS; UL Recognized
- Temperatura di utilizzo da -55 a 225°C (da -67 a 437°F)
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Wire and Cable Labeling | |
100 Labels | |
-67°F to +437°F | |
12 to 8 AWG | |
0.444 in. | |
25.4 mm | |
0.25 in. |
Non-adhesive | |
Matte | |
PVDF | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-55°C to +225°C | |
0.444 x 1 in. | |
1 in. | |
11.28 mm | |
6.35 mm |