Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti per alte temperature PermaSleeve™
I tubetti marcafili in fluoruro di polivinilidene termorestringente PermaSleeve™ (B-345) sono appositamente studiati per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature.
203.85€ - 525.76€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Codice del prodotto | Marca | Diametro dei cavi | Dimensions (LxW) | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro dei cavi | Dimensions (LxW) | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17851359
|
Brady™
173545 |
26 to 18 AWG | 0.182 x 1 in. | 0.094 in. |
203.85€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17821449
|
Brady™
173543 |
26 to 18 AWG | 0.182 x 1.75 in. | 0.094 in. |
237.80€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17831579
|
Brady™
173557 |
20 to 16 AWG | 0.235 x 1 in. | 0.125 in. |
226.57€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17811539
|
Brady™
173552 |
20 to 16 AWG | 0.235 x 1.75 in. | 0.125 in. |
264.94€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17891609
|
Brady™
173562 |
16 to 10 AWG | 0.335 x 1 in. | 0.187 in. |
239.18€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17831559
|
Brady™
173560 |
16 to 10 AWG | 0.335 x 1.75 in. | 0.187 in. |
279.72€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17801619
|
Brady™
173566 |
12 to 8 AWG | 0.444 x 1 in. | 0.25 in. |
254.17€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17801629
|
Brady™
173564 |
12 to 8 AWG | 0.444 x 1.75 in. | 0.25 in. |
297.21€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17891579
|
Brady™
173570 |
8 to 4 AWG | 0.645 x 1 in. | 0.375 in. |
294.32€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17891419
|
Brady™
173568 |
8 to 4 AWG | 0.645 x 1.75 in. | 0.375 in. |
344.20€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17881469
|
Brady™
173574 |
6 to 1 AWG | 0.851 x 1 in. | 0.5 in. |
375.28€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17811659
|
Brady™
173572 |
6 to 1 AWG | 0.851 x 1.75 in. | 0.5 in. |
438.85€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17841569
|
Brady™
173576 |
2 to 0000 AWG | 1.25 x 1.75 in. | 0.75 in. |
525.76€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17821619
|
Brady™
173549 |
00 AWG to 500 MCM | 1.667 x 1 in. | 1 in. |
254.74€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17861369
|
Brady™
173547 |
00 AWG to 500 MCM | 1.667 x 1.75 in. | 1 in. |
297.92€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- I tubetti termorestringenti 2:1, resistenti allo sbiadimento e ritardanti di fiamma, sono conformi ai requisiti dello standard NASA SP-R-0022A Degassificazione a vuoto spinto
- I tubetti possono essere usati in applicazioni che richiedono maggiore resistenza a sostanze chimiche aggressive come combustibili, lubrificanti e solventi ad alto potere detergente
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, testato secondo ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a RoHS; UL Recognized
- Temperatura di utilizzo da -55 a 225°C (da -67 a 437°F)
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
-55°C to +225°C |
Non-adhesive | |
Matte | |
PVDF | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-67°F to +437°F |