Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti per alte temperature PermaSleeve™
I tubetti marcafili in fluoruro di polivinilidene termorestringente PermaSleeve™ (B-345) sono appositamente studiati per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature.
Marca:  Brady™ 173543
Codice prodotto. 17821449
  • 244.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • I tubetti termorestringenti 2:1, resistenti allo sbiadimento e ritardanti di fiamma, sono conformi ai requisiti dello standard NASA SP-R-0022A Degassificazione a vuoto spinto
  • I tubetti possono essere usati in applicazioni che richiedono maggiore resistenza a sostanze chimiche aggressive come combustibili, lubrificanti e solventi ad alto potere detergente
  • Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, testato secondo ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a RoHS; UL Recognized
  • Temperatura di utilizzo da -55 a 225°C (da -67 a 437°F)
Specifica
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized
White
Die-cut
Labels
Wire and Cable Labeling
100 Labels
-67°F to +437°F
26 to 18 AWG
0.182 in.
44.45 mm
0.094 in.
Non-adhesive
Matte
PVDF
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Rectangle
-55°C to +225°C
0.182 x 1.75 in.
1.75 in.
4.62 mm
2.39 mm