Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l’identificazione di fili e cavi.
Marca:  Brady™ 174648
Codice prodotto. 17818784
  • 185.00€ / pezzi 75
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l'identificazione di fili e cavi.
  • Realizzata con poliolefina flessibile termorestringente, ritardata alla fiamma e halogen free, questa etichetta offre proprietà di sicurezza contro l'incendio e livelli minimi di emissione di fumo
  • Prodotto compatibile con la maggior parte dei rigorosi requisiti in materia di sicurezza antincendio attualmente vigenti sul mercato
  • Rapporto di termorestringimento 2:1
  • Usare con stampanti a trasferimento termico e nastro halogen free Brady serie R6000
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro.
Specifica
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
White
Die-cut
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
75 Labels
-67°F to +221°F
2 to 0000 AWG
1.25 in.
25.4 mm
0.75 in.
Non-adhesive
Matte
Polyolefin
Non-sterile
M710, BMP71
Rectangle
-55°C to +105°C
1.25 x 1 in.
1 in.
31.75 mm
19.05 mm