Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l’identificazione di fili e cavi.
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Codice del prodotto | Marca | Diametro dei cavi | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro dei cavi | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17868794
|
Brady™
174658 |
24 to 20 AWG | 0.182 x 1 in. | 4.62 mm |
N/A
|
N/A | |||
17878804
|
Brady™
174656 |
24 to 20 AWG | 0.182 x 1.75 in. | 4.62 mm |
N/A
|
N/A | |||
17868864
|
Brady™
174550 |
20 to 16 AWG | 0.235 x 1 in. | 5.97 mm |
N/A
|
N/A | |||
17828964
|
Brady™
174548 |
20 to 16 AWG | 0.235 x 1.75 in. | 5.97 mm |
N/A
|
N/A | |||
17818764
|
Brady™
174569 |
16 to 10 AWG | 0.335 x 1 in. | 8.51 mm |
N/A
|
N/A | |||
17889084
|
Brady™
174567 |
16 to 10 AWG | 0.335 x 1.75 in. | 8.51 mm |
N/A
|
N/A | |||
17878964
|
Brady™
174588 |
12 to 8 AWG | 0.439 x 1 in. | 11.15 mm |
N/A
|
N/A | |||
17839184
|
Brady™
174586 |
12 to 8 AWG | 0.439 x 1.75 in. | 11.15 mm |
N/A
|
N/A | |||
17898764
|
Brady™
174620 |
8 to 4 AWG | 0.645 x 1 in. | 16.38 mm |
N/A
|
N/A | |||
17858834
|
Brady™
174618 |
8 to 4 AWG | 0.645 x 1.75 in. | 16.38 mm |
N/A
|
N/A | |||
17839214
|
Brady™
174637 |
6 to 1 AWG | 0.851 x 1 in. | 21.62 mm |
N/A
|
N/A | |||
17809084
|
Brady™
174635 |
6 to 1 AWG | 0.851 x 1.75 in. | 21.62 mm |
N/A
|
N/A | |||
17818784
|
Brady™
174648 |
2 to 0000 AWG | 1.25 x 1 in. | 31.75 mm |
N/A
|
N/A | |||
17878884
|
Brady™
174646 |
2 to 0000 AWG | 1.25 x 1.75 in. | 31.75 mm |
N/A
|
N/A | |||
Descrizione
- Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l'identificazione di fili e cavi.
- Realizzata con poliolefina flessibile termorestringente, ritardata alla fiamma e halogen free, questa etichetta offre proprietà di sicurezza contro l'incendio e livelli minimi di emissione di fumo
- Prodotto compatibile con la maggior parte dei rigorosi requisiti in materia di sicurezza antincendio attualmente vigenti sul mercato
- Rapporto di termorestringimento 2:1
- Usare con stampanti a trasferimento termico e nastro halogen free Brady serie R6000
- Per stampare questo materiale, serve un nastro.
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
-55°C to +105°C |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
-67°F to +221°F |