Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l’identificazione di fili e cavi.
Marca:  Brady™ 174618
Codice prodotto. 17858834
  • 181.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l'identificazione di fili e cavi.
  • Realizzata con poliolefina flessibile termorestringente, ritardata alla fiamma e halogen free, questa etichetta offre proprietà di sicurezza contro l'incendio e livelli minimi di emissione di fumo
  • Prodotto compatibile con la maggior parte dei rigorosi requisiti in materia di sicurezza antincendio attualmente vigenti sul mercato
  • Rapporto di termorestringimento 2:1
  • Usare con stampanti a trasferimento termico e nastro halogen free Brady serie R6000
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro.
Specifica
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
White
Die-cut
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
100 Labels
-67°F to +221°F
8 to 4 AWG
0.645 in.
44.45 mm
0.375 in.
Non-adhesive
Matte
Polyolefin
Non-sterile
M710, BMP71
Rectangle
-55°C to +105°C
0.645 x 1.75 in.
1.75 in.
16.38 mm
9.53 mm