Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l’identificazione di fili e cavi.
Marca: Brady™ 174646
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l'identificazione di fili e cavi.
- Realizzata con poliolefina flessibile termorestringente, ritardata alla fiamma e halogen free, questa etichetta offre proprietà di sicurezza contro l'incendio e livelli minimi di emissione di fumo
- Prodotto compatibile con la maggior parte dei rigorosi requisiti in materia di sicurezza antincendio attualmente vigenti sul mercato
- Rapporto di termorestringimento 2:1
- Usare con stampanti a trasferimento termico e nastro halogen free Brady serie R6000
- Per stampare questo materiale, serve un nastro.
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
75 Labels | |
-67°F to +221°F | |
2 to 0000 AWG | |
1.25 in. | |
44.45 mm | |
0.75 in. |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
Rectangle | |
-55°C to +105°C | |
1.25 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
31.75 mm | |
19.05 mm |