Learn More
Pestello in vetro borosilicato per mortaio
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion. Pyrex™ Borosilicate Glass Pestle is ideal for crushing solids into powders for easier handling. Pestles are available in a rough or glazed finish. For use with Pyrex™ Mortars, sold separately.
Marca:  Pyrex 718347R
66.35 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13481869
  • 80.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Per frantumare i solidi in polveri per semplificare la manipolazione
  • In vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
  • Disponibile in finitura ruvida o smaltata
  • Da utilizzare con mortai in Pyrex™ (venduti separatamente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Levigato
Vetro borosilicato
125 mm
Pestello
Mortaio Pyrex™
Titolo del prodotto
Pestello in vetro borosilicato per mortaio > Length: 125mm