Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode Chamber
Petri Dish Platinum Electrode Chamber for ex vivo tissues gene or drug delivery.
Marca: BTX™ 450504
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Simple and easy to use
- Available in 5 and 15 mm
- Reusable, lab-grade Pyrex glass
Specifica
For ex Vivo Tissues Gene or Drug Delivery Using Large or Uniquely Shapped Tissue Samples | |
Glass, Platinum | |
Electroporation accessory | |
0.12 in. | |
Petri Dish Electrode Chamber Only | |
8 mm | |
5 mm | |
5 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
Petri Dish Platinum Electrode Chamber, 5 mm gap | |
3 mm | |
0.31 in. | |
0.2 in. | |
0.2 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode Chamber > Petri Dish Platinum Electrode Chamber; Gap: 5 mm