Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes, Sterile
A range of high quality aseptic or sterile Petri dishes perfect for microbial or cell culture, or for sample collection, examination and storage.
Marca: Fisherbrand™ FB51508
60.67 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Specifica
Polistirene | |
Piastra Petri | |
1 | |
90 mm |
Sterile | |
600 cassa | |
16.2 mm |