Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes, Sterile
A range of high quality aseptic or sterile Petri dishes perfect for microbial or cell culture, or for sample collection, examination and storage.
105.04€ - 194.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Quantità | 600 cassa |
Diametro (sistema metrico) | 90 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12674785
|
Fisherbrand™
FB51508 |
16.2 mm | 1 |
194.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12604795
|
Fisherbrand™
FB63185 |
16.2 mm | 3 |
154.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12684785
![]() |
Fisherbrand™
FB51510 |
16.2 mm | 3 | N/A | N/A | N/A | |||||
15788517
![]() |
Fisherbrand™
FB51510 |
16.2 mm | 3 |
109.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Specifica
Polistirene | |
Sterile | |
600 cassa | |
90 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes, Sterile