Learn More
PF-AKT400, MedChemExpress
MedChemExpress PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).
405.00€ - 2511.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | PF-AKT400 |
---|---|
CAS | 1004990-28-6 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C20H22F2N6O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16476807
![]() |
Medchem Express
HY-10721 |
5 mg |
405.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16455076
![]() |
Medchem Express
HY-10721 |
100 mg |
2511.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16434108
![]() |
Medchem Express
HY-10721 |
10 mg |
585.90€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16410467
![]() |
Medchem Express
HY-10721 |
50 mg |
1674.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).Specifica
PF-AKT400 | |
White | |
C20H22F2N6O | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.73 mM) | |
400.43 | |
98.0% | |
Solid |
1004990-28-6 | |
Research | |
AKT protein kinase inhibitor | |
N[C@@](CC1)(CNC(C2=CC=C(F)C=C2F)=O)CN1C3=C4C(NC=C4CC)=NC=N3 | |
400.43 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.