Learn More
Cole-Parmer™ PFA Compression Fittings
88.80€ - 105.00€
Specifica
Materiale | PFA |
---|---|
Quantità confezione | 1 Pack |
Product Type | Compression Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15318113
|
Cole-Parmer™
31320-71 |
0.5 in.NPT (F) |
88.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15338113
|
Cole-Parmer™
31320-68 |
0.5 in. NPT (M), 0.75 in. NPT (F) | N/A | |||||||
Specifica
PFA | |
1 Pack | |
Compression Fitting |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ PFA Compression Fittings