missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA Round Bottom Flasks
Take advantage of PFA, which is especially suitable for use in trace analysis, with Vitlab™ PFA Round Bottom Flasks. They have high thermal stability, from -200 °C to +260 °C, and are autoclavable.
Marca: BrandTech™ 107997
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Transparent
- Neck with NS 29/32
- Suitable as safety flask
- For use with rotary evaporators (operation at room temperature) to collect distilled-off liquid.
- High thermal stability and chemical resistance
Specifica
500 ml | |
Suitable for use in trace analysis | |
Sì |
PFA | |
1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BrandTech™ VITLAB™ PFA Round Bottom Flasks > Capacità: 500mL
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto