Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode is robust, durable, and easy to clean.
80.75€ - 478.00€
Specifica
Intervallo di pH | Da 0 a 14 |
---|---|
Membrana | Sfera |
Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Giunzione | Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Giunzione | Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10558281
|
SI Analytics™
285100042 |
120 mm | Diaframma in ceramica | Da –5 a 100 °C | Vetro A |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10342911
|
SI Analytics™
285100034 |
120 mm | Diaframma in platino | Da –5 a 100 °C | Vetro A |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10131721
|
SI Analytics™
285102524 |
170 mm | Diaframma in ceramica | Da 0 a 100 °C | Vetro H |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10383001
|
SI Analytics™
285100018 |
170 mm | Diaframma in ceramica | Da –5 a 100 °C | Vetro A |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10040171
|
SI Analytics™
285100231 |
170 mm | Diaframma per giunti a smeriglio | Da 0 a 100 °C | Vetro H |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10622832
|
SI Analytics™
285092329 |
170 mm | Diaframma per giunti a smeriglio | Da 0 a 40 °C | Vetro A |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10131831
|
SI Analytics™
285092337 |
170 mm | Diaframma per giunti a smeriglio | Da 10 a 40 °C | Vetro A |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10434261
|
SI Analytics™
285100059 |
170 mm | Diaframma per giunti a smeriglio | -5°C to +100°C | Vetro A |
328.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10057790
|
SI Analytics™
285100001 |
170 mm | Diaframma in platino | -5°C to +100°C | Vetro A |
271.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10189750
|
SI Analytics™
285100207 |
170 mm | Diaframma in platino | Da 0 a 100 °C | Vetro H |
282.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10408992
|
SI Analytics™
285102549 |
320 mm | Diaframma in ceramica | Da 0 a 100 °C | Vetro H |
308.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10403891
|
SI Analytics™
285100223 |
320 mm | Diaframma in platino | 0 - 100 °C | Vetro H |
311.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10092812
|
SI Analytics™
285092591 |
600 mm | Diaframma in platino | Da 0 a 100 °C | Vetro H |
478.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10492452
|
SI Analytics™
285092583 |
500 mm | Diaframma in platino | 0 - 100 °C | Vetro H |
450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10129052
|
SI Analytics™
285130220 |
170 mm | Ground Joint Diaphragm | 0°C to 100°C | H-Glass | N/A | |||
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
Da 0 a 14 | |
Sfera | |
12 mm |