Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with Sensor Recognition
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode with Sensor Recognition is robust, durable, and easy to clean.
236.00€ - 462.00€
Specifica
Materiale | A-Glass |
---|---|
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Tipo | pH Combination Electrode |
Riferimento interno | Silamid™ |
Membrana | Sphere |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15125077
|
SI Analytics™
285130275 |
DIN and 4 mm Banana Plug | Platinum |
450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10680802
|
SI Analytics™
285129525 |
SMEK Plug Head | Platinum Diaphragm | N/A | |||||
10434831
|
SI Analytics™
285104541 |
DIN and 4 mm Banana Plug | Platinum Diaphragm |
462.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
A-Glass | |
pH Combination Electrode | |
Sphere | |
120 mm |
0 to 14 | |
Silamid™ | |
-5°C to +100°C | |
12 mm |