Learn More
Thermo Scientific™ pH Gradient Buffers
Robust reproducible gradients that are applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Marca: Thermo Scientific™ 085348
282.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Obtain fast and highly robust, reproducible HPLC gradients using Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradient Buffers. Simple to optimize and easily automated, these buffers are applicable for HPLC separation of the majority of monoclonal antibody (mAb) biotherapeutics drugs. CX-1 pH Gradient Buffers are ready to use with existing HPLC columns without the need to formulate mobile phases. The CX-1 buffers save time in method development, facilitate method transfer to QA/QC for a wide range of mAb charge variants through a generic HPLC-based approach to mAb characterization, and do not require time-consuming mobile phase adjustments.
pH buffer solutions can be used to generate highly reproducible, linear pH gradients in cation exchange chromatography.
- Robust, reproducible gradients
- Predict biomolecule pH
- Simple method optimization
- Easily automated
- Applicable to the majority of MAbs
Unlike traditional cation exchange chromatography using salt gradients, it is possible to predict the pH and the expected retention of the charge variants and use a narrow pH range to get a higher resolution separation.
Specifica
Tampone B per gradiente di pH CX-1 | |
Thermo Scientific | |
250 mL | |
250 ml |
LC Columns and Systems | |
CX-1 pH Gradient Buffer B | |
10.2 |
Sicurezza e movimentazione
- CX-1 pH Gradient Buffer B (pH 10.2)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, chloroform
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%