Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH
Per misurare facilmente il pH. La cartina pH Macherey-Nagel™ viene fornita in formato circolare con un'ampia gamma di intervalli di pH.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90210
Codice prodotto. 10570022
  • 13.05€ / 5m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
  • Universal and special indicator papers - simple pH measurement
  • Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
  • Always ready for use .
  • The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Specifica
Specifica
ISO 9001
Roll
1 Each
6.4 to 8
<6.4, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, >8.0
pH Paper
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Carta pH > pH Range: 6.4 to 8