Learn More
PHA Reagent Grade
Facilitate cytogenic studies of chromosomes by stimulating the mitotic division of lymphocytes with this reagent.
Marca: Thermo Scientific Oxoid R30852701
188.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Facilitate cytogenic studies of chromosomes by stimulating the mitotic division of lymphocytes maintained in a cell culture system with Thermo Scientific™ Remel™ PHA Reagent Grade. Phytohaemagglutinin (PHA) is universally effective and convenient stimulant of lymphocytes from many animal species. The widespread popularity of peripheral blood culture as a means of chromosome analysis has been largely dependent on this property.
Use Remel Phytohaemagglutinin to stimulate mitotic division of lymphocytes maintained in a cell culture system and facilitate cytogenic studies of chromosomes.
Specifica
2°C to 8°C | |
Yes | |
1 bottle Phytohaemagglutinins (reagent grade) | |
Animal |
Phytohaemagglutinin (Reagent Grade) | |
PHA | |
5 mL |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
6185197 | Certificato di analisi | 14/03/2025 | R30852701 |
6147513 | Certificato di analisi | 07/01/2025 | R30852701 |
6102762 | Certificato di analisi | 19/10/2024 | R30852701 |
3812774 | Certificato di analisi | 15/07/2024 | R30852701 |
3787669 | Certificato di analisi | 24/05/2024 | R30852701 |