Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
PHAGO'DERM ASEPT è un sapone liquido detergente disinfettante, appositamente formulato per il lavaggio igienico delle mani. Viene utilizzato prima di qualsiasi procedura asettica (inserimento di cateteri, ecc.) e sistematicamente prima e dopo qualsiasi contatto con un paziente o materiale contaminante.
181.00€ - 215.00€
Specifica
Product Type | Anti-bacterial Foaming Hand Soap |
---|---|
Colore | Light Beige |
Forma | Foam |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17870245
|
Christeyns™
C65120 |
500 mL | 20 Square Mounted Pump Bottles | N/A | N/A | N/A | |||||
17830265
|
Christeyns™
C65122 |
1000 mL | 12 Airless Bottles |
215.00€
12L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17880245
|
Christeyns™
C65121 |
1000 mL | 25 Mounted Pump Bottles |
181.00€
12L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- Formula rispettosa dell'epidermide anche in caso di lavaggi frequenti
- Lascia le mani morbide
- Arricchito con glicerina
Specifica
Anti-bacterial Foaming Hand Soap | |
Light Beige | |
Foam |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- PHAGO'DERM ASEPT
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol, 1-Propanaminium
Titolo del prodotto
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap