Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
PHAGO'SPORE è un biocida (TP02, TP04). PHAGO'SPORE è un prodotto detergente disinfettante per tutte le superfici, comprese le superfici dei dispositivi medici non invasivi.
54.65€ - 110.00€
Specifica
Product Type Sporicide/Disinfectant
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH 2.1 to 2.3
Scent Fresh Scent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17860255
Vedere i documenti
Christeyns™
C65003
750 mL
54.65€
4.50L
17870265
Vedere i documenti
Christeyns™
C65007
5 L
110.00€
10L
Descrizione
Descrizione
  • Pronto all'uso
  • Battericida, fungicida, virucida e sporicida (attivo in 10 minuti su C. difficile e in 5 minuti su Norovirus)
  • Rispetta l'ambiente
  • Principio attivo: acido peracetico
  • Prodotto a contatto alimentare (ai sensi del decreto 8 settembre 1999)
Specifica
Specifica
Sporicide/Disinfectant
Clear Liquid
Fresh Scent
No
2.1 to 2.3
Non-sterile
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • PHAGO'SPORE
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent