Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
574.00€
Specifica
Product Type Phalloidin
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Colore Range di eccitazione lunghezza d'onda Tipo di colorante Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Range di eccitazione lunghezza d'onda Tipo di colorante Prezzo Quantità e disponibilità  
16628105
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
A30106
Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555
574.00€
50µg
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Phalloidin
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes