Learn More
Fisherbrand™ Carta separatrice di fasi
Used for the separation of aqueous solutions from organic solutions
20.75€ - 98.20€
Specifica
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN 53137 |
Materiale | Silicone |
Da utilizzare con (applicazione) | Separazione di soluzione acquose da soluzioni organiche, Utilizzabile come imbuto separatore monouso |
Idrofobicità | Idrofobo |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11794033
|
Fisherbrand™
0902A00004 |
150 mm |
62.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11784033
|
Fisherbrand™
0902A00003 |
125 mm |
44.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11704043
|
Fisherbrand™
0902A00005 |
185 mm |
98.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11715485
|
Fisherbrand™
0902A00000 |
70 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Hydrophobic, with silicone impregnated paper
- Organic phase permeates filter whereas aqueous phase, solids components are retained
- Usable as disposable separating funnel
- Density of organic phase has no influence on separating process
Specifica
85 g/m2 | |
Silicone | |
Idrofobo | |
Carta per separazione di fasi |
DIN 53137 | |
Separazione di soluzione acquose da soluzioni organiche, Utilizzabile come imbuto separatore monouso | |
0.17 mm |