Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, For analysis ACS Codice prodotto.: 10667211
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, For analysis ACS
Codice prodotto. 10667211
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10667211
Marca: Thermo Scientific Chemicals 417181000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Punto di fusione 258.0°C to 263.0°C
Chiarezza Passes Test
Beilstein 18, 143
Indice di Merck 15, 7356
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Peso formulazione 318.32
Grado Reagente ACS
Imballaggio Plastic bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Intervallo di transizione visivo from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Densità 1.299g/mL
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464551 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/07/2024 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
Numero di lottoA0456213 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
Numero di lottoA0449971 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number417181000,417180026,417185000
Numero di lottoA0396332 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
Numero di lottoA0394481 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number417181000,417180025,417180026,417185000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenolphthalein
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, For analysis ACS >