Learn More
Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10407650
Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10407650
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 10407650
Marca: Fisher Chemical P/2400/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Punto di fusione 258°C
Peso formulazione 318.32g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Colore Bianco
Quantità 100 g
Forma fisica Solido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenolphthalein
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Cancerogenicità Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phenolphthalein
Titolo del prodotto
Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >