missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenolphthalein solution, Indicator, 2% in ethanol, Honeywell Fluka™

Indicator, 2% in ethanol

Marca:  Honeywell-Fluka 34605-6X1L

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15654300

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Phenolphthalein solution
80°C
<70.0000%, <50.0000%
C6H5CH3
318.32
Poly Bottle
6 x 1 L
Indicator, 2% in ethanol
≥50.0000%, ≥30.0000%
7732-18-5, 77-09-8
284423
Analytical Reagent
0.900 g/cm3
24°C
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Phenolphthalein solution, Indicator, 2% in ethanol, Honeywell Fluka™ >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato