Learn More
Phenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenyl ether |
Punto di fusione | 26.0°C to 30.0°C |
Densità | 1.0730g/mL |
Punti di ebollizione | 259.0°C |
Punto d'infiammabilità | 115°C |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | (C6H5)2O |
Indice di rifrazione | 1.5795 to 1.5815 |
Quantità | 500 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenyl ether
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Phenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals >