Learn More
Phenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10346920
Phenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346920
1 kg, Bottiglia in vetro
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Codice prodotto. 10346920
Marca: Thermo Scientific Acros 130600010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-84-8
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00003034
InChI Key USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenylVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC Name phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl ether
Punto di fusione 26.0°C to 30.0°C
Densità 1.0730g/mL
Punti di ebollizione 259.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2O
Indice di rifrazione 1.5795 to 1.5815
Quantità 1 kg
Beilstein 06,146
Indice di Merck 15,3357
Gravità specifica 1.073
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viscosità 3.4909 mPa.s (28°C)
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0448250 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number130605000,130601000,130600010,130600100,130600025
Numero di lottoA0467070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number130605000,130601000,130600010,130600100,130600025
Numero di lottoA0448250 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/12/2023 Catalog Number130605000,130601000,130600010,130600100,130600025
Numero di lottoA0442541 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number130605000,130601000,130600010,130600100,130600025
Numero di lottoA0397527 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number130605000,130601000,130600010,130600100,130600025
Titolo del prodotto
Phenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals >