Learn More
Phenylacetylene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11440103
Phenylacetylene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11440103
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11440103
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12139.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in cool place. Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with acids, halogens, alkali metals and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-74-3
Formula molecolare C8H6
Molecular Weight (g/mol) 102.136
Numero MDL MFCD00008570
InChI Key UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethyleneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 10821
IUPAC Name ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetylene
Punto di fusione -45°C
Densità 0.93
Punti di ebollizione 142°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 27°C (81°F)
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Beilstein 605461
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,3861
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 102.14
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX02D023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/11/2024 Catalog NumberA12139.22,A12139.14,A12139.36
Numero di lottoX20D023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/11/2024 Catalog NumberA12139.22,A12139.14,A12139.36
Numero di lotto10251425 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA12139.22,A12139.14,A12139.36
Numero di lotto10247661 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2023 Catalog NumberA12139.22,A12139.14,A12139.36
Numero di lotto10245065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog NumberA12139.22,A12139.14,A12139.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethynyl-benzene
Titolo del prodotto
Phenylacetylene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >