Learn More
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10667672
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10667672
50 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10667672
Marca: Thermo Scientific Acros 130360500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-80-6
Formula molecolare C6H7BO2
Molecular Weight (g/mol) 121.93
Numero MDL MFCD00002103
InChI Key HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC Name phenylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylboronic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217°C to 222°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5B(OH)2
Quantità 50 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Indice di Merck 15, 1070
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
Peso formulazione 121.93
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0423703 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/10/2024 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Numero di lottoA0463890 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/06/2024 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Numero di lottoA0457674 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/11/2023 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Numero di lottoA0450475 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Numero di lottoA0393995 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number130360500,130362500,130360100
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Titolo del prodotto
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific Chemicals >