Learn More
Phenylmagnesium bromide, 3M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15410938
Phenylmagnesium bromide, 3M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15410938
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Codice prodotto. 15410938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54729.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenyl magnesium bromide is the suitable reagent used for the synthesis of end-functionalized regioregular poly(3-alkylthiophene)s. It may be used for synthesis of  1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, (3-(2-Dithiobenzoatepropionyl)propyl)dimethylmethoxysilane, reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT)-silane agent, series of o-substituted benzophenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenyl magnesium bromide is the suitable reagent used for the synthesis of end-functionalized regioregular poly(3-alkylthiophene)s. It may be used for synthesis of  1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 6-benzyl-1,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmagnesium bromide
CAS 100-58-3
Formula molecolare C6H5BrMg
Formula lineare C6H5MgBr
Numero MDL MFCD00000038
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Sensibilità Air and moisture sensitive
Sinonimo phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
IUPAC Name magnesium;benzene;bromide
Molecular Weight (g/mol) 181.32
PubChem CID 66852
Peso formulazione 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in 2-MeTHF
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW27K052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberH54729.AE
Numero di lottoM31I015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog NumberH54729.AE
Numero di lottoZ09I053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog NumberH54729.AE
Numero di lottoT09H041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54729.AE
Numero di lottoD05X006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54729.AE
Titolo del prodotto
Phenylmagnesium bromide, 3M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals >