Learn More
Phenylmagnesium bromide, 3M in ether, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15472967
Phenylmagnesium bromide, 3M in ether, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15472967
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 15472967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087326.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Grignard reagent
Grignard reagent Phenylmagnesium bromide is an important reagent called as Grignard reagent used in the synthesis of organic and oraganometallic reactions. It is used to prepare phenyl aryl sulphides, sulphoxides, and sulphones. It acts as a strong acid and Lewis acid and undergoes addition reaction with many unsaturated functional groups. It is involved in the synthesis of end-functionalized regioregular poly(3-alkylthiophene)s, 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, o-substituted benzophenones and 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol. In addition to this, it is used for the monalkylation of primary amines to get secondary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-58-3
Formula molecolare C6H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Numero MDL MFCD00000038
InChI Key ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylmagnesium bromide
Colore Yellow to Brown
Densità 1.14 g/mL
Odore Ether-like
Quantità 100 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive; May form a Precipitate
Informazioni di solubilità Miscible with terahydrofuran.
IUPAC Name bromo(phenyl)magnesium
Peso formulazione 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in ether
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY12K047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number087326.AE,087326.AP
Numero di lottoQ05K043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2024 Catalog Number087326.AE,087326.AP
Numero di lottoZ15I022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number087326.AE,087326.AP
Numero di lottoP22I042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/07/2022 Catalog Number087326.AE,087326.AP
Numero di lottoX30G001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number087326.AE,087326.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl ether, Phenylmagnesium bromide
Titolo del prodotto
Phenylmagnesium bromide, 3M in ether, Thermo Scientific Chemicals >