Learn More
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11447017
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11447017
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11447017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14402.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Store at room temperature. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. It is hygroscopic in nature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-04-4
Formula molecolare C9H14IN
Molecular Weight (g/mol) 263.122
Numero MDL MFCD00011791
InChI Key KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 94135
IUPAC Name trimethyl(phenyl)azanium;iodide
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium iodide
Punto di fusione ∼227°C (sublimation)
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3916752
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,7318
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Peso formulazione 263.12
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10247697 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Numero di lotto10243361 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2022 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Numero di lotto10240087 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Numero di lottoL02X023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
Numero di lotto10232914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14402.22,A14402.14,A14402.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenyltrimethylammonium iodide
Titolo del prodotto
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >