Learn More
uvex Pheos Planet Elmetto protettivo
Uvex Pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort thanks to the climazone ventilation and flexible 3D suspension harness. The sturdy, rigid helmet shell easily withstands pressure from the side and fulfils all safety-related requirements for construction or industrial work.
Marca: uvex 9772043
24.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I leggeri elmetti protettivi uvex pheos dal design sportivo offrono il massimo comfort, anche grazie al sistema di aerazione climazone e alla bardatura interna con sistema 3D estremamente variabile.
- Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
- Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
- Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
- La bardatura interna è dotata di un sistema di regolazione graduale a rotella che consente una regolazione continua in larghezza e quindi di mantenerla saldamente in posizione.
Specifica
EN397 | |
Hard Hats | |
Bioplastic | |
Safety Helmet | |
Shortened Brim | |
Front Brim |
White | |
Industry, Road Construction Works, Sewage and Pipeline Construction, Concrete and Construction Work, Brickwork, Stonemasonry, Plasterwork, Demolition and Dismantling Work, Bridge and Tunnel Construction, High Street Construction, Metalwork | |
B-S-WR | |
52 to 61 cm | |
Vented |