Learn More
uvex Pheos Planet Elmetto protettivo
Uvex Pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort thanks to the climazone ventilation and flexible 3D suspension harness. The sturdy, rigid helmet shell easily withstands pressure from the side and fulfils all safety-related requirements for construction or industrial work.
25.25€ - 26.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN397 |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Industry, Road Construction Works, Sewage and Pipeline Construction, Concrete and Construction Work, Brickwork, Stonemasonry, Plasterwork, Demolition and Dismantling Work, Bridge and Tunnel Construction, High Street Construction, Metalwork |
Materiale | Bioplastic |
Product Type | Safety Helmet |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17669795
|
uvex
9772042 |
B-WR |
25.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17679795
|
uvex
9772043 |
B-S-WR |
26.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- I leggeri elmetti protettivi uvex pheos dal design sportivo offrono il massimo comfort, anche grazie al sistema di aerazione climazone e alla bardatura interna con sistema 3D estremamente variabile.
- Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
- Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
- Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
- La bardatura interna è dotata di un sistema di regolazione graduale a rotella che consente una regolazione continua in larghezza e quindi di mantenerla saldamente in posizione.
Specifica
EN397 | |
Industry, Road Construction Works, Sewage and Pipeline Construction, Concrete and Construction Work, Brickwork, Stonemasonry, Plasterwork, Demolition and Dismantling Work, Bridge and Tunnel Construction, High Street Construction, Metalwork | |
Safety Helmet |
White | |
Bioplastic | |
52 to 61 cm |