missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers

The reaction buffer for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase is available in three formats: non-colored version with and without detergents or Green version containing a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel.

Marca:  Thermo Scientific™ F527L

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 13515170

  • 34.30€ / pezzi 4

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali

Includes: Phire Green Reaction Buffer
  • 5x Phire Green Reaction Buffer (1X buffer provides 1.5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2 solution
  • DMSO
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Thermo Scientific Phire Reaction Buffer is designed for Phire Hot Start II DNA Polymerase. This 5X buffer solution is available in three formats, a non-colored version with or without detergents and a green version that contains a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel. The colored buffer does not interfere with enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.

Phire Reaction Green Buffer includes a blue die that migrates with 3–5 kb DNA fragments in 1% agarose gel and a yellow dye that migrates faster than 10 bp DNA fragments in 1% agarose gel. The dyes have excitation peaks at 424 nm and 615 nm.

The concentration of Mg2+ in Phire Reaction Buffer is optimized to work well for most amplicons. The buffer contains 1.5 mM MgCl2 at final reaction concentration. Separate tubes of MgCl2 and DMSO are provided for further optimization.

Notes

  • For applications that require PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, the colorless Phire Reaction Buffer is recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

• 5X Phire Green Reaction Buffer, 4 x 1.5 mL
• 50 mM MgCl2, 2 x 1.5 mL
• DMSO, 0.5 mL

Store at -20°C.
Phire Hot Start II DNA Polymerase
4 x 1.5 mL
Hot-start PCR
Green
Phire Green Reaction Buffer
Wet or Dry Ice
5X
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.