missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers

The reaction buffer for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase is available in three formats: non-colored version with and without detergents or Green version containing a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel.

31.99€ - 33.38€

Specifica

Polimerasi Phire Hot Start II DNA Polymerase
Quantità 4 x 1.5 mL
Shipping Condition Wet or Dry Ice
Concentrazione 5X
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10165847
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F524L
Phire Reaction Buffer
31.99€
pezzi 4
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
13515170
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F527L
Phire Green Reaction Buffer
33.38€
pezzi 4
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
10525709
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F525L
Phire Reaction Buffer, detergent-free
32.81€
pezzi 4
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Thermo Scientific Phire Reaction Buffer is designed for Phire Hot Start II DNA Polymerase. This 5X buffer solution is available in three formats, a non-colored version with or without detergents and a green version that contains a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel. The colored buffer does not interfere with enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.

Phire Reaction Green Buffer includes a blue die that migrates with 3–5 kb DNA fragments in 1% agarose gel and a yellow dye that migrates faster than 10 bp DNA fragments in 1% agarose gel. The dyes have excitation peaks at 424 nm and 615 nm.

The concentration of Mg2+ in Phire Reaction Buffer is optimized to work well for most amplicons. The buffer contains 1.5 mM MgCl2 at final reaction concentration. Separate tubes of MgCl2 and DMSO are provided for further optimization.

Notes

  • For applications that require PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, the colorless Phire Reaction Buffer is recommended.
Specifica

Specifica

Phire Hot Start II DNA Polymerase
4 x 1.5 mL
Wet or Dry Ice
5X
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato