Learn More
Phorbol 12-myristate 13-acetate, >94%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15476069
Phorbol 12-myristate 13-acetate, >94%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15476069
1 mg
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Codice prodotto. 15476069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63916.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Activates protein kinase C and promotes skin tumors in mice.
PMA activates Ca2+- ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. It has been shown to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
PMA activates Ca2+- ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. It has been shown to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
Solubility
Very soluble in methanol, soluble in DMSO, chloroform, ethanol or acetone, ether, ethyl acetate, DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16561-29-8
Formula molecolare C36H56O8
Molecular Weight (g/mol) 616.84
Numero MDL MFCD00036736
InChI Key PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Sinonimo phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC Name (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phorbol 12-myristate 13-acetate
Colore White
Quantità 1 mg
Beilstein 2407201
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,7332
Informazioni di solubilità Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Peso formulazione 616.83
Percent Purity >94%
Forma fisica Film or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetradecanoyl phorbol acetate
Titolo del prodotto
Phorbol 12-myristate 13-acetate, >94%, Thermo Scientific Chemicals >