Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7.4
Non-toxic to most cells and is used in biological research.
60.50€ - 225.12€
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Diluizione | 10 X |
Product Type | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
pH | 7.4 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15414499
|
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K2 |
1 L |
60.50€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15424499
|
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K3 |
2 L |
103.52€
2L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15434499
|
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K7 |
4 L |
225.12€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Colorless | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | |
Liquid |
10 X | |
7.4 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures