Learn More
Phthalic Anhydride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10428803
Phthalic Anhydride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10428803
250 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10428803
Marca: Thermo Scientific Acros 154962500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-44-9
Formula molecolare C8H4O3
Molecular Weight (g/mol) 148.12
Numero MDL MFCD00005918
InChI Key LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic anhydride
Punto di fusione 129.0°C to 132.0°C
Punti di ebollizione 284.0°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Indice di Merck 15,7484
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
IUPAC Name 2-benzofuran-1,3-dione
Viscosità 6.4 mPa.s (197°C)
Peso formulazione 148.12
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465606 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2024 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
Numero di lottoA0454212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
Numero di lottoA0452179 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
Numero di lottoA0396008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
Numero di lottoA0395127 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number154962500,154960100,154960010,154960025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phthalic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Titolo del prodotto
Phthalic Anhydride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >