Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR.
152.00€ - 2305.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance High
Reaction Speed Fast
Shipping Condition Dry Ice
Da utilizzare con (applicazione) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Concentrazione 2 U/μL
Visualizza altre specifiche
Includes: Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Phusion Green Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Both Phusion and Phusion Green Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
13505170
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F537S
Green 100 Reactions
156.00€
100 unità
13595160
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F537L
Green 500 Reactions
688.00€
500 unità
10441338
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F549S
Colorless 100 Reactions
152.00€
100 unità
10628439
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F549L
Colorless 500 Reactions
688.00€
500 unità
16258310
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F549XL
Colorless 2000 Reactions
2305.00€
2000 unità
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
High
Dry Ice
2 U/μL
Built-In Hot Start
Standalone
Fast
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
52X
Blunt
20 kb or less
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)