Learn More
Cytiva Marcatori pI
Utilizzare questi marcatori in parallelo con i campioni sperimentali mediante gel per isoelettrofocalizzazione. I marcatori pI Cytiva Life Sciences™ sono miscele liofilizzate di proteine altamente purificate, stabili ed esenti da sali.
Marca: Cytiva 17-0473-01
371.29 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 53123-88-9 Peso : 0.15300kg
Descrizione
The markers may be run in parallel with the experimental samples on isoelectric focusing gels and are not prestained.
- The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components
- pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit
- The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or Cytochrome c
Not for use in denaturing (urea) systems.
Specifica
Bianco | |
Kit pI alto | |
Isoelettrofocalizzazione | |
10 flaconi | |
4 °C |
Da 5 a 10.5 | |
Liofilizzato | |
b-lattoglobulina A - 5.20 pI (nativa), anidrasi carbonica B (bovina) - 5.85 pI (nativa), anidrasi carbonica B (umana ) - 6.55 pI (nativa), mioglobina acida - 6.85 pI (nativa), mioglobina basica - 7.35 pI (native), lectina delle lenticchie, acida - 8.15 pI (nativa) | |
Da 5.2 a 10.25 pl a 24 °C |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.