Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Alkylating reagents provided in single-use, pre-weighed formats to streamline protein preparation workflows.
Marca: Thermo Scientific™ A39271
251.75 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 144-48-9 Peso : 0.05200kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descrizione
Thermo Scientific Pierce Iodoacetamide or Chloroacetamide are provided in a no-weigh format, where small amounts of reagent are pre-weighed and packaged for single use. This single-use format prevents the contamination and loss of reagent reactivity over time associated with repetitive opening and closing of a single vial. The format enables use of a fresh vial of reagent each time, and eliminates the hassle of weighing out small amounts of reagent.
Alkylating reagents iodoacetamide and chloracetamide are sulfhydryl-reactive alkylating reagents used to block reduced cysteine residues for protein characterization and peptide mapping. Alkylation with iodoacetamide or chloracetamide after cysteine reduction results in the covalent addition of a carbamidomethyl group (57.07 Da) and prevents the formation of disulfide bonds. Reducing agents added after alkylation will react with excess iodoacetamide.Specifica
Pierce™ | |
Alkylating Reagent | |
30 x 9.3 mg | |
Iodoacetamide, No-Weigh™ Format |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-Iodoacetamide