Learn More
Thermo Scientific™ Colonne di microcentrifugazione Pierce™ C-18
Thermo Scientific Pierce C18 Spin Columns (10–150 μL) and Spin Tips (10–100 μL) effectively remove interfering contaminants, while also maintaining excellent binding and recovery of peptide samples for use upstream of mass spectrometry and other high sensitivity detection methods.
174.00€ - 387.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microcentrifuge, Mass Spectrometer
Product Line Pierce™
Content And Storage Store at room temperature.
Starting Material Peptides, Protease-digested Protein
Tipo di prodotto finale Peptides
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11814141
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89870
25 colonne Column
174.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11824141
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89873
50 colonne Column
295.00€
pezzi 50
13404219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
84850
96 Tips Spin Tip
365.00€
pezzi 96
10627275
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
87782
96 x 10 μL Tips Pipette Tip
343.00€
pezzi 96
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10615555
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
87784
96 puntali Pipette Tip
387.00€
pezzi 96
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Microcentrifuge, Mass Spectrometer
Store at room temperature.
Peptides
Sample Clean Up
Pierce™
Peptides, Protease-digested Protein
Mass Spectrometry
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Colonne di microcentrifugazione Pierce™ C-18