Learn More
Thermo Scientific™ Colonne di centrifugazione Pierce™
Pack these empty 0.5 to 10 mL spin columns with agarose beads to perform small-scale affinity purification methods in 15- or 50-mL conical microcentrifuge tubes.
75.75€ - 359.00€
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Product Line Pierce™
Tipo di colonna Empty Column, Polyethylene Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11894131
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
89868
0.8 ml 50 colonne
123.00€
50 unità
11804141
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
89869
800 μL 4 x 50 Columns
359.00€
200 unità
10445725
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
89896
2 ml 25 colonne
75.75€
pezzi 25
10561284
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
89897
5 ml 25 colonne
84.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10220544
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
89898
10 ml 25 colonne
97.25€
pezzi 25
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Store at room temperature.
Pierce™
Empty Column, Polyethylene Filter
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Colonne di centrifugazione Pierce™