Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromogenic Endotoxin Quant Kit
Chromogenic Endotoxin Quant Kits are highly sensitive endpoint assays that measure and detect endotoxin (LPS) in protein, peptide, nucleic acid, or antibody samples using the Amebocyte Lysate Assay from 0.01–1.0 EU/mL. Kits are available in reaction sizes ranging from 30 to 240.
Marca:  Thermo Scientific™ A39552S
241.30 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15955590
  • 263.00€ / 30 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• Lyophilized amebocyte lysate
• E.coli endotoxin standard
• Chromogenic substrate
• Endotoxin-free water
Store at 2–8°C upon receipt.
0.01 EU/mL
Colorimetric
Pierce™
Endotoxins
30 microplate-well assays containing 0.01 to 1 endotoxin units/mL
0.01 to 0.1 EU/mL, 0.1 to 1.0 EU/mL
End-point Chromogenic Assay
Wet Ice
30 Reactions
Endotoxin Quantitation Kit
Kit
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0B96160100 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog NumberA39552S
Numero di lotto0B65F00100 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2024 Catalog NumberA39552S
Numero di lotto0CC8090100 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/05/2024 Catalog NumberA39552S
Numero di lotto0CA7X30700 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/04/2024 Catalog NumberA39552S
Numero di lotto0B13R00700 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog NumberA39552S
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromogenic Endotoxin Quant Kit > 30 reactions
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.