Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrated Buffer Stocks (10X and 20X)
Save time using Pierce Concentrated Buffer stock solutions (10X and 20X) with simple dilutions to expedite your experiment without sacrificing quality or consistency.
Marca:  Thermo Scientific™ 28360
82.67 EUR valido fino al 2025-03-29
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11881465
  • 124.00€ / 500mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20–25°C.
Pierce™, Tween™
500 mL
Liquid
20X
TBS Tween 20 Buffer
7.5
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrated Buffer Stocks (10X and 20X) > Pierce 20X TBS Tween 20 Buffer