Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO), Sequencing Grade
A sequencing-grade preparation with high purity and consistent absorptivity properties for use in HPLC and mass spectrometry methods.
Marca:  Thermo Scientific™ 20688
104.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10127403
  • 117.00€ / 950mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Dimethylsulfoxide (DMSO)
Store at room temperature.
Solvent (Pure)
Sequencing, Liquid Chromatography
950 mL
Liquid
Pierce™
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK398661 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number20688
Numero di lottoZJ398660 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2024 Catalog Number20688
Numero di lottoZH385202 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number20688
Numero di lottoZI387113 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number20688
Numero di lottoZF385201 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/07/2024 Catalog Number20688
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO), Sequencing Grade > Dimethyl sulfoxide; 950mL