Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Obtain bright and stable bioluminescence signal (half-life greater than 2 hours) in the presence of red firefly luciferase reporters
143.00€ - 770.00€
Specifica
Tipo Assay Kit
Bersaglio Luciferase, Firefly Luciferase
Saggio Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Compatible Cells Mammalian Cells
Metodo di rilevamento Bioluminescence
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12112250
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
16176
100 Reaction Kit
143.00€
Pezzo
12122250
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
16177
1000 Reaction Kit
770.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Assay Kit
Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Bioluminescence
384-well plate, 96-well plate
Chemical Substrate
Luciferase Substrate
Luciferase, Firefly Luciferase
Mammalian Cells
Luminometer (Microplate)
Enzyme Labeled
Enhanced Chemiluminescence
D-Luciferin
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit